Learn More
méta-Chlorambucil, TRC
Code produit 30362136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362136 5 mg 5mg
30362087 25 mg -
30357785 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30362136 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3251305MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134862-11-6
Formule moléculaire C14H19Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 304.21
Synonyme 3-[Bis(2-chloroethyl)amino]benzenebutanoic Acid, Chlorambucil Impurity
Nom IUPAC Acide 4-[3-[bis(2-chloroéthyl)amino]phényl]butanoïque
SMILES OC(=O)CCCc1cccc(c1)N(CCCl)CCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau meta-Chlorambucil
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H19Cl2NO2/c15-7-9-17(10-8-16)13-5-1-3-12(11-13)4-2-6-14(18)19/h1,3,5,11H,2,4,6-10H2,(H,18,19)