Learn More
méta-méthoxytopoline riboside, TRC
Code produit 30480133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480133 250 mg 250mg
30473338 100 mg 100mg
30478599 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30480133 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM271665250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101565-95-1
Formule moléculaire C18H21N5O5
Poids moléculaire (g/mol) 387.39
Synonyme N-[(3-Methoxyphenyl)methyl]adenosine, MemTR, 6-(3-Methoxybenzylamino)-9-ß-dribofuranosylpurine, N-[(3-Methoxyphenyl)methyl]-adenosine
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(hydroxyméthyl)-5-[6-[(3-méthoxyphényl)méthylamino]purine-9-yl]oxolane-3,4-diol
SMILES COc1cccc(CNc2ncnc3c2ncn3[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]4O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau meta-Methoxytopolin Riboside
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H21N5O5/c1-27-11-4-2-3-10(5-11)6-19-16-13-17(21-8-20-16)23(9-22-13)18-15(26)14(25)12(7-24)28-18/h2-5,8-9,12,14-15,18,24-26H,6-7H2,1H3,(H,19,20,21)/t12-,14+,15+,18-/m1/s1
Poids de la formule 387.1543