Learn More
Invitrogen™ Metabolic Activity Dead Cell Apoptosis Kit with C12 Resazurin, Annexin V APC, and SYTOX™ Green, for flow cytometry
Code produit 10532703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10532703 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10532703 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V35114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1242.00€
    943.92€ / 1 kits
    Économisez 298.08€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Kit de dosage d’apoptose Vybrant™ nº 10 – Allophycocyanine annexine V / Résazurine C12 / SYTOX™ Vert – 50 dosages
Ce produit de cytométrie en flux offre un dosage de fluorescence à trois couleurs qui distingue les cellules apoptotiques vivantes et les cellules apoptotiques tardives les unes des autres. Ces populations peuvent être facilement distinguées à l’aide d’un cytomètre en flux qui possède des sources d’excitation de 488 nm et 633 nm (un laser à ions d’argon et un laser HeNe) et les réactifs suivants : annexine V pour détecter la phosphatidylsérine, résazurine C12 pour le métabolisme cellulaire, et colorant d’acide nucléique vert SYTOX™ pour les membranes compromises.
Consultez un guide de sélection de tous les dosages d’apoptose pour la cytométrie de flux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 kit
Format Tube, lame
Type de produit Kit d’apoptose des cellules mortes
Contenu et stockage Contient 1 flacon d’annexine V, conjugué APC (250 µl), 1 flacon de coloration verte SYTOX™ (100 µl), 1 flacon de résazurine C12 (40 µg) et 1 flacon de DMSO (1,5 ml).
Conserver au réfrigérateur (2–8°C) et à l’abri de la lumière.
Faisceaux laser du cytomètre en flux 633/635, 488
Excitation / émission Résazurine C12 : 571⁄585, vert SYTOX™ : 503⁄524, APC : 650 / 660
Nbre de réactions 50 reactions
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits SYTOX
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Conjugué APC (Allophycocyanine), SYTOX™ Green résazurine C12
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, cytomètre en flux