Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de métacycline, 98 %, étalon sec.
Code produit 10308790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10308790 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10308790 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 303861000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Metacycline hydrochloride
Note relative au nom 98%
CAS 3963-95-9
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C22H22N2O8·HCl
Numéro MDL MFCD04972012
Quantité 100 mg
Merck Index 15, 6015
Synonyme methacycline hydrochloride, methacycline hcl, adriamicina, ciclobiotic, germiciclin, rondomycin, metadomus, metacycline hydrochloride, globociclina, metilenbiotic
Clé InChI VXPSARQTYDZXAO-CCHMMTNSSA-N
SMILES CN(C)C1C2C(C3C(=C)C4=C(C(=CC=C4)O)C(=C3C(=O)C2(C(=C(C1=O)C(=O)N)O)O)O)O.Cl
Nom IUPAC (4S,4aR,5S,5aR,12aR)-4-(diméthylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-méthylidène-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tétrahydrotétracène-2-carboxamide;hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 478.9
CID PubChem 54685047
Poids de la formule 478.9
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline