Learn More
Edulab Cubes de densité métallique - Lot de 7
Code produit 30280279
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Tubes de densité
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
30280279 Tubes de densité 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280279 Fournisseur Edulab Code fournisseur VTN12302208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.20€
    37.02€ / 1 kits
    Économisez 1.18€
    3% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Un ensemble complet de sept cubes métalliques étiquetés, idéal pour les démonstrations en classe et les études sur la densité.
  • Comprend sept cubes métalliques étiquetés, fabriqués en laiton, plomb, zinc, cuivre, aluminium, fer et étain.
  • Conçu pour des expériences pratiques en classe explorant la densité et les propriétés des matériaux
  • Chaque cube offre des résultats constants dans des conditions standard de température et de pression.
  • Aide les élèves à comprendre comment la densité est liée à la masse et au volume dans des applications pratiques.
  • Livré dans un étui de rangement en plastique résistant pour une organisation et une protection optimales.
  • Idéal pour les cours de physique permettant de comparer les densités prévisibles de différents métaux.
Spécification
Qualité 9+
Format Set
Type de produit Tubes de densité
Langues Français
Subject Física
Conformité à la prop 65 : sur le produit combiné pour la reproduction du cancer