Learn More
Sampling Systems™ Bidons détecteurs de métaux
Code produit 17524726 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17524726 500 mL 4 pièces
17514726 1 000 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17524726 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur M1044B500
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bidons détecteurs de métaux sont disponibles en tailles de 500 ml et 1 000 ml. Le matériau des bidons en PP robuste et résistant aux produits chimiques assure leur solidité et leur facilité d’utilisation. Les graduations se trouvent à l’extérieur pour faciliter la mesure du liquide.
  • Le Sampling Systems La gamme de cruches détectables est idéale pour une utilisation dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et chimiques.
  • Ils sont fabriqués à partir de PP spécial résistant aux produits chimiques.
  • Toute la gamme est fabriquée en salle blanche et conditionnée dans une salle blanche de classe 7 (10 000).
  • Ceci garantit la propreté du produit.
  • La conception robuste signifie qu’ils peuvent être utilisés pendant des années ou comme produit à usage unique directement du sachet.
  • Il suffit de le déballer et de l’utiliser.
  • Ils sont parfaitement adaptés pour une utilisation avec des poudres, des granulés et des pâtes.
  • La couleur bleue facilite la détection dans le matériau.
  • En PP de haute qualité.
  • Conforme aux dernières exigences alimentaires de la FDA et de l’UE.
  • Le volume de 500 ml et 1 000 ml correspond à la taille standard.
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Couleur Bleu