Learn More
Pacific Handy Cutter Cutter de sécurité en métal détectable
Code produit 17798967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17798967 Bleu 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17798967 Fournisseur Pacific Handy Cutter Code fournisseur DFC364MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.49€
    413.84€ / 50 pièces
    Économisez 85.65€
    17% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Le DFC364MD est un cutter de sécurité en métal détectable avec une lame dissimulée. Il offre le plus haut niveau de sécurité et protège ainsi les personnes et les biens en même temps.
  • Idéal pour une utilisation dans des zones où la détectabilité des métaux est importante, par exemple dans les industries alimentaires, chimiques ou pharmaceutiques.
  • Notre spécialiste du film - le long nez le rend particulièrement adapté à la perforation.
  • Conçu pour le papier d’aluminium de tout type, le ruban adhésif, le cerclage et le ficelage.
  • Le séparateur de ruban intégré protège la lame.
  • Produit jetable.
  • Avec œillet pratique pour le suspendre ou attacher un cordon.
Spécification
Type de produit Couteau en métal détectable
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Couleur Bleu