Learn More
Sampling Systems™ Grattoirs en métal détectable
Code produit 17554716 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17554716 Bleu 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17554716 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur M1019B110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.71€
    21.29€ / 4 pièces
    Économisez 3.42€
    13% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Les grattoirs en métal détectable sont parfaits pour travailler avec des poudres, pâtes, gels et granulés dans la production, l’industrie et les laboratoires.
  • Ils sont fabriqués à partir de PP spécial résistant aux produits chimiques.
  • Toute la gamme est fabriquée en salle blanche et conditionnée dans une salle blanche de classe 7 (10 000).
  • Ceci garantit la propreté du produit.
  • La conception robuste signifie qu’ils peuvent être utilisés pendant des années ou comme produit à usage unique directement du sachet.
  • Il suffit de le déballer et de l’utiliser.
  • Notre poignée ergonomique signifie qu’ils sont faciles à utiliser.
  • En PP de haute qualité.
  • Conforme aux dernières exigences alimentaires de la FDA et de l’UE.
  • La largeur de lame de 110 mm est de taille standard.
Spécification
Couleur Bleu
Matériau Polypropylène
Largeur (métrique) 110 mm