Learn More
Hamilton™ Aiguilles personnalisées pour embase en métal Luer-Lock en acier inox avec pointe 2, 3 ou 4
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
11 G
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Disponible dans différentes couleurs
- Autoclavables
- Moyeux en métal fabriqués en laiton nickelé
- Longueur personnalisée
- Compatibles avec les seringues Luer-Lock en PTFE (TLL)
- Conception contrôlée par une série de normes universelles garantissant la compatibilité entre les fabricants
- Fournis par boîtes de 6
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Laiton nickelé (embase), Acier inoxydable |
| Calibre d’aiguille | 11 G |
| Diamètre (métrique) interne | 2,39 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 3,05 mm |
| Type de produit | Aiguille personnalisée Luer-Lock |
| Quantité | 6/boîte |
| Type de pointe d’aiguille | 2, 3, ou 4 |
| À utiliser avec (équipement) | Seringues TLL et connecteurs LT ou TLL |
| Type de connexion | Cône standard |