Learn More
S Murray™ Seringue Luer Lock métallique
Description
Utilisez ces seringues pour une variété d’applications de recherche. La seringue Luer-Lock métallique S Murray™ est graduée et comporte des raccords Luer métalliques.
ulliSeringue avec raccord Luer métallique/liliEntièrement interchangeable/li/ul
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE |
| Matériau | Glass |
| Type de produit | Seringue Luer-lock métallique |
| Quantité | 1 par unité |
| Volume (métrique) | 5 ml |
| Type de connexion | Luer-Lock |
| Graduated | Oui |