Learn More
Astell Scientific™ Séchoir en verre Nelldorn
Code produit 12753015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
430 mm
Largeur (métrique):
490 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
12753015 430 mm 490 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12753015 Fournisseur Astell Scientific™ Code fournisseur DCU012
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Méthode économique et efficace de séchage et de stockage de la plupart des récipients, de la verrerie et des plastiques.
  • L’unité peut être utilisée pour la plupart des types de récipients de distribution, y compris les plastiques
  • L’équipement peut être laissé sur le rack jusqu’à ce que le séchage soit terminé
  • Capable de contenir jusqu’à 60 articles avec 15-20 minutes de séchage
  • Montage mural ou autostable
  • Contrôlé par thermostat
  • Économique, rapide et efficace
  • Livré avec un minuteur variable de 120 minutes
  • Un grand volume d’air est aspiré sur les éléments chauffants contrôlés et forcé à travers chaque tube de séchage
  • L’écoulement rapide de l’air sèche le verre ou le plastique rapidement et sans endommager l’appareil
  • Consommation d’énergie très faible
  • La conception étagée permet l’élimination de tout élément sans perturber le reste de la charge et facilite l’écoulement de l’eau à l’avant de l’unité où un petit tuyau d’évacuation l’empêche de s’écouler à la base
  • L’admission d’air est encastrée à l’arrière de l’unité pour permettre le montage mural ou sur paillasse
  • Équipé de 60 tubes de séchage en nylon résistant aux taches rigides avec une minuterie réglable qui peut être préréglée pour s’éteindre au moment désiré
Spécification
Type de produit Portoir de séchage
À utiliser avec (application) Peut contenir des tubes de 30 x 75 mm, des tubes de 13 x 100 mm, des tubes de 9 x 40 mm et des tubes de 8 x 152 mm
Comprend Minuteur variable de 120 minutes
Hauteur (métrique) 430 mm
Largeur (métrique) 490 mm
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz