Learn More
Fisherbrand™ Distributeur de gants en fil d’acier
Code produit 11885843 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11885843 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11885843
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gardez les gants rangés et prêts à être utilisés immédiatement. Le support pour boîte de gants en fil d’acier Fisherbrand™ peut libérer de l’espace de paillasse en montant les supports sur le mur pour faciliter la distribution.
  • Les racks robustes en fil d’acier recouvert d’époxy constituent une solution économique
  • Tous les supports s’adaptent à la plupart des grandes marques de boîtes
  • Vis de montage incluses
Spécification
Type de produit Support de la boîte à gants
Couleur Blanc
Profondeur (métrique) 108 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 108 x 140 x 209 mm
Largeur (métrique) 140 mm
Hauteur (métrique) 209 mm
Capacité Gants, 1 boîte
Matériau Acier recouvert d’époxy
Mounting Fixation murale
No. of Compartments 1
Product Style Chargement par le haut
Quantité 1 de chaque