Description
- En acier inox
- Disponible dans un large éventail de tailles et de longueurs
Spécification
Spécification
| Description | Rayon de courbure unique de 29 |
| Diamètre (métrique) interne | 16 mm |
| Matériau | Métal |
| Longueur totale (métrique) | 25 cm |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Taille de la tubulure | 16 |
| Type de produit | Tubulures à vide |