Description
- Pour les situations de verrouillage groupé impliquant un grand nombre de travailleurs et d’équipements, les boîtiers de verrouillage peuvent offrir un certain nombre d’avantages par rapport aux moraillons
- Réduction du nombre de verrous utilisés
- Il est possible d’utiliser le boîtier de verrouillage SAFETY REDBOX™ comme boîtier de verrouillage portatif ou fixe.
- Le bouton coulissant interne de libération rapide permet de transporter le boîtier de verrouillage à l’endroit requis
Spécification
Spécification
| Type de produit | Boîtier de verrouillage à montage mural |
| Couleur | Jaune sur rouge |
| Matériau | Acier thermolaqué |
| Dimensions (L x l x H) | 2,5 x 8 x 7 in |
| Texte affiché | BOÎTIER DE VERROUILLAGE GROUPÉ |
| Hauteur (impériale) | 7 po |
| Comprend | (7) crochets à clé |
| Longueur (impériale) | 2,5 po |
| Quantité | 1 de chaque |
| Largeur (impériale) | 8 in |