Learn More
Brady™ Étiquettes non-métalliques métallisées série MetaLabel™, B-413
Utilisées pour identifier les propriétés des composants aux produits finis. Les étiquettes non métalliques métallisées Brady™ de série MetaLabel™ sont en polyester non métallique métallisé.
Marca: Brady™ 104174
Descrizione
- Disponibles en plusieurs tailles
- Adhésif de puissance industrielle à base d’acrylique pour de multiples applications
Specifica
| Homologuées UL ; homologuées cUL | |
| Acrylique, Permanent | |
| Gris clair | |
| Rouler | |
| Imprimable face unique | |
| Étiquette | |
| Suivi des actifs, identification générale et industrielle, plaques signalétiques | |
| 1 | |
| THT-53-413-3 | |
| 3000/Pk. | |
| 50.80 mm (W) x 12.70 mm (H) | |
| -94 °F à +230 °F | |
| 0,0034 in | |
| 15.24 mm | |
| 0,5 in | |
| 50.8 mm | |
| 0,5 in | |
| THT-53-413-3 |
| Etiquettes imprimables par transfert thermique | |
| Aucun | |
| Satin | |
| Polyester (B-480) | |
| Transfert thermique | |
| Non stérile | |
| BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Imprimantes à noyau THT 76 mm de la série IP de plus | |
| -70°C | |
| 3000 étiquettes par rouleau | |
| Rectangle | |
| l x H : 50.8 x 12.7 mm | |
| -70°C à +110°C | |
| 0.086 mm | |
| 12.70 x 50.80 mm | |
| 2 in | |
| 50.80 mm | |
| 12.7 mm |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.