Learn More
Brady™ Étiquettes non-métalliques métallisées série MetaLabel™, B-413
Utilisées pour identifier les propriétés des composants aux produits finis. Les étiquettes non métalliques métallisées Brady™ de série MetaLabel™ sont en polyester non métallique métallisé.
Marque:  Brady™ 104176
Code produit. 11549423
  • 550.00€ / 1 rouleaux
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Disponibles en plusieurs tailles
  • Adhésif de puissance industrielle à base d’acrylique pour de multiples applications
Specifica
Specifica
Homologuées UL ; homologuées cUL
Acrylique, Permanent
Gris clair
Rouler
Imprimable face unique
Étiquette
Suivi des actifs, identification générale et industrielle, plaques signalétiques
1
THT-7-413-3
3000/Pk.
69.85 mm (W) x 31.75 mm (H)
-94 °F à +230 °F
0,0034 in
34.93 mm
1,25 in
69.85 mm
1,25 in
THT-7-413-3
Etiquettes imprimables par transfert thermique
Aucun
Satin
Polyester (B-480)
Transfert thermique
Non stérile
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Imprimantes à noyau THT 76 mm de la série IP de plus
-70°C
3000 étiquettes par rouleau
Rectangle
l x H : 69.85 mm x 31.75 mm
-70°C à +110°C
0.086 mm
31.75 x 69.85 mm
2,75 in
69.85 mm
31.75 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS