Learn More
Brady™ Étiquettes non-métalliques métallisées série MetaLabel™, B-413
Utilisées pour identifier les propriétés des composants aux produits finis. Les étiquettes non métalliques métallisées Brady™ de série MetaLabel™ sont en polyester non métallique métallisé.
Marque:  Brady™ 104179
Code produit. 11579423
  • 489.00€ / 1 rouleaux
En stock
Description
  • Disponibles en plusieurs tailles
  • Adhésif de puissance industrielle à base d’acrylique pour de multiples applications
Spécification
Spécification
Homologuées UL ; homologuées cUL
Acrylique, Permanent
Gris clair
Rouler
Imprimable face unique
Étiquette
Suivi des actifs, identification générale et industrielle, plaques signalétiques
1
THT-55-413-1
1000/Pk.
101.60 mm (W) x 50.80 mm (H)
-94 °F à +230 °F
0,0034 in
53.98 mm
2 in
101.60 mm
2 in
THT-55-413-1
Etiquettes imprimables par transfert thermique
Aucun
Satin
Polyester (B-480)
Transfert thermique
Non stérile
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Imprimantes à noyau THT 76 mm de la série IP de plus
-70°C
1000 étiquettes par rouleau
Rectangle
l x H : 101.6 x 50.8 mm
-70°C à +110°C
0.086 mm
50.8 x 101.60 mm
4 in
101.60 mm
50.8 mm