Learn More
Brady™ Étiquettes non-métalliques métallisées série MetaLabel™, B-413
Utilisées pour identifier les propriétés des composants aux produits finis. Les étiquettes non métalliques métallisées Brady™ de série MetaLabel™ sont en polyester non métallique métallisé.
Marque:  Brady™ 104170
Code produit. 11589413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.00€
    555.37€ / 1 rouleaux
    Économisez 24.63€
    4% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Description
  • Disponibles en plusieurs tailles
  • Adhésif de puissance industrielle à base d’acrylique pour de multiples applications
Spécification
Spécification
Homologuées UL ; homologuées cUL
Acrylique, Permanent
Gris clair
Rouler
Imprimable face unique
Étiquette
Suivi des actifs, identification générale et industrielle, plaques signalétiques
27,31 mm
-70°C
10 000 étiquettes par rouleau
Rectangle
25,4 x 12,7 mm (l x H)
-70°C à +110°C
0,086 mm
12,70 x 25,40 mm
1 in
25.40 mm
12,7 mm
Etiquettes imprimables par transfert thermique
Aucun
Satin
Polyester (B-480)
Transfert thermique
Non stérile
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Imprimantes à noyau THT 76 mm de la série IP de plus
3
THT-5-413-10
10 000/Bte
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
-94 °F à +230 °F
0,0034 in
15,24 mm
0,5 in
25,4 mm
0,5 in
THT-5-413-10