Learn More
Brady™ Étiquettes non-métalliques métallisées série MetaLabel™, B-413
Utilisées pour identifier les propriétés des composants aux produits finis. Les étiquettes non métalliques métallisées Brady™ de série MetaLabel™ sont en polyester non métallique métallisé.
Marque: Brady™ 104180
Description
- Disponibles en plusieurs tailles
- Adhésif de puissance industrielle à base d’acrylique pour de multiples applications
Spécification
| Homologuées UL ; homologuées cUL | |
| Acrylique, Permanent | |
| Gris clair | |
| Rouler | |
| Imprimable face unique | |
| Étiquette | |
| Suivi des actifs, identification générale et industrielle, plaques signalétiques | |
| 1 | |
| THT-21-413 | |
| 1 de chaque | |
| 76.20 mm (W) x 91.44 m (L) | |
| -94 °F à +230 °F | |
| 0,0034 in | |
| 76.20 mm (W) x 91.44 m (L) | |
| 91.44 m | |
| 76.2 mm | |
| 91.4 m |
| Etiquettes imprimables par transfert thermique | |
| Aucun | |
| Satin | |
| Polyester (B-480) | |
| Transfert thermique | |
| Non stérile | |
| BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Imprimantes à noyau THT 76 mm de la série IP de plus | |
| -70°C | |
| 1 étiquette/rouleau | |
| Rectangle | |
| l x H : 76.2 mm x 91.4 m | |
| -70°C à +110°C | |
| 0.086 mm | |
| 300 ft. | |
| 3 in | |
| 76.20 mm | |
| THT-21-413 |