Learn More
Brady™ Étiquettes non-métalliques métallisées série MetaLabel™, B-413
Utilisées pour identifier les propriétés des composants aux produits finis. Les étiquettes non métalliques métallisées Brady™ de série MetaLabel™ sont en polyester non métallique métallisé.
Marque: Brady™ 104171
Beschreibung
- Disponibles en plusieurs tailles
- Adhésif de puissance industrielle à base d’acrylique pour de multiples applications
Spezifikation
| Homologuées UL ; homologuées cUL | |
| Acrylique, Permanent | |
| Gris clair | |
| Rouler | |
| Imprimable face unique | |
| Étiquette | |
| Suivi des actifs, identification générale et industrielle, plaques signalétiques | |
| 41.91 mm | |
| -70°C | |
| 10 000 étiquettes par rouleau | |
| Rectangle | |
| l x H : 38.1 x 19.05 mm | |
| -70°C à +110°C | |
| 0.086 mm | |
| 19.05 x 38.10 mm | |
| 1,5 in | |
| 38.10 mm | |
| 19.05 mm |
| Etiquettes imprimables par transfert thermique | |
| Aucun | |
| Satin | |
| Polyester (B-480) | |
| Transfert thermique | |
| Non stérile | |
| BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Imprimantes à noyau THT 76 mm de la série IP de plus | |
| 2 | |
| THT-6-413-10 | |
| 10,000/Pk. | |
| 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H) | |
| -94 °F à +230 °F | |
| 0,0034 in | |
| 22.23 mm | |
| 0,75 po | |
| 38.1 mm | |
| 0,75 in | |
| THT-6-413-10 |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.