Learn More
Brady™ Étiquettes non-métalliques métallisées série MetaLabel™, B-413
Utilisées pour identifier les propriétés des composants aux produits finis. Les étiquettes non métalliques métallisées Brady™ de série MetaLabel™ sont en polyester non métallique métallisé.
Marque:  Brady™ 104181
Code produit. 11599423
  • 820.00€ / 1 rouleaux
Expédition estimée: 07-01-2027
Description
  • Disponibles en plusieurs tailles
  • Adhésif de puissance industrielle à base d’acrylique pour de multiples applications
Spécification
Spécification
Homologuées UL ; homologuées cUL
Acrylique, Permanent
Gris clair
Rouler
Imprimable face unique
Étiquette
Suivi des actifs, identification générale et industrielle, plaques signalétiques
1
THT-106-413
1 de chaque
50.80 mm (W) x 91.44 m (L)
-94 °F à +230 °F
0,0034 in
50.80 mm (W) x 91.44 m (L)
91.44 m
50.8 mm
91.4 m
Etiquettes imprimables par transfert thermique
Aucun
Satin
Polyester (B-480)
Transfert thermique
Non stérile
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Imprimantes à noyau THT 76 mm de la série IP de plus
-70°C
1 étiquette/rouleau
Rectangle
l x H : 50.8 mm x 91.4 m
-70°C à +110°C
0.086 mm
300 ft.
2 in
50.80 mm
THT-106-413