Learn More
Métabolite du métalaxyl CGA 108906, TRC
Code produit 30180229
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180229 50 mg 50mg
30179756 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30180229 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26081050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104390-56-9
Formule moléculaire C14 H17 N O6
Poids moléculaire (g/mol) 295.29
Synonyme 2-[(1-Carboxyethyl)(2-methoxyacetyl)amino]-3-methylbenzoic acid, 2-[(1-Carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-benzoic Acid, Benzoic acid, 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl- (9CI), Benzoic acid, 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-, (±)-, Metalaxyl metabolite CGA 108906
Nom IUPAC 2-[1-carboxyéthyle-(2-méthoxyacétyl)amine]-3-méthylbenzoïque
SMILES COCC(=O)N(C(C)C(=O)O)c1c(C)cccc1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-benzoic acid
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H17NO6/c1-8-5-4-6-10(14(19)20)12(8)15(9(2)13(17)18)11(16)7-21-3/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20)
Poids de la formule 295.1056