Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester gris mat métallisé
Code produit 17960720 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,5 x 1 in
0,5 x 1,5 in
0,75 x 1,5 in
12,70 mm (l) x 28,70 mm (H)
2 x 1 in
Conditionnement:
140 pièces
239 pièces
260 pièces
360 pièces
480 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17960720 12,70 mm (l) x 28,70 mm (H) 239 pièces
17960710 0,5 x 1 in 480 pièces
17841719 0,5 x 1,5 in 360 pièces
17801829 0,75 x 1,5 in 260 pièces
17950680 2 x 1 in 140 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17960720 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 170764
Expédition estimée: 11-12-2026
Créez des étiquettes de plaques de série et de signalisation robustes avec le matériau d'étiquette en polyester métallisé B-428 doté d'un adhésif flexible à haute adhérence. Conçu pour une utilisation durable Brady™ Étiqueteuses portables.
  • Idéal pour les applications d'identification d'actifs ou de composants de panneaux nécessitant des codes-barres ou des graphiques avec une qualité mate semblable à celle des plaques signalétiques, tels que les panneaux de support, les rails DIN, les relais, les automates programmables, les interrupteurs et les solénoïdes.
  • Résistant à l'abrasion, aux solvants tels que le carburant et l'huile, et aux températures extrêmes
  • Fabriqué avec un adhésif acrylique permanent pour une excellente adhérence aux surfaces métalliques lisses et aux surfaces revêtues de poudre.
Spécification
Certifications/Conformité Homologué UL ; accepté CSA ; approuvé AGA ; sans halogène (DIN VDE 0472/partie 815) ; conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Gris clair
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Suivi des actifs ; Étiquetage des cartes de circuits imprimés ; Étiquetage des composants et des équipements ; Étiquetage des données et des télécommunications ; Identification générale ; Étiquetage d’inventaire et d’inspection
À utiliser avec (équipement) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantité 239
Plage de températures (impériale) -40 °F à 248 °F
Plage de températures (métrique) -40 °C à 120 °C
Épaisseur (impériale) 0,0047 in
Épaisseur (métrique) 0.122 mm
Dimensions (L x l) 12,70 mm (l) x 28,70 mm (H)
Longueur (impériale) 1,13 in
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 12.70 mm
Hauteur (impériale) 1,13 in
Hauteur (métrique) 28.70 mm
Alternate Part Number M4-92-428-BB