Learn More
Nickel Electro™ Boîtes de stérilisation carrées en acier inox pour pipettes Metalware Range™
Code produit 12946986 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
70 x 70 x 210 mm
70 x 70 x 290 mm
Hauteur (métrique):
210 mm
290 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Hauteur (métrique) unitSize
12946986 70 x 70 x 210 mm 210 mm 1 pièce
12956986 70 x 70 x 290 mm 290 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12946986 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur 6700/SS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réduit le risque d’endommager les pipettes pendant le transport et la stérilisation. Les boîtes de stérilisation carrées en acier inoxydable Nickel Electro™ Metalware Range™ résistent à des températures de chaleur sèche allant jusqu’à 180 °C et peuvent être stérilisées à la vapeur à 120 °C.
Les boîtes carrées de pipettes populaires avec des patins en caoutchouc de silicone moulé permanent dans les couvercles et les bases réduisent le risque d’endommager les pipettes pendant le transport et la stérilisation.
  • En acier inox.
  • Stérilisation à la vapeur possible à 120 °C.
  • Résiste à des températures de chaleur sèche allant jusqu’à 180 °C.
  • La conception en carré permet un empilement facile pour une utilisation efficace de l'espace et empêche les boîtes de conserve de rouler hors de la paillasse.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Acier inoxydable
Type Boîte pour pipettes carrée
Comprend Tampons en caoutchouc de silicone moulé permanent dans les couvercles et les fonds
Dimensions (L x l x H) 70 x 70 x 210 mm
Longueur (métrique) 70 mm
Largeur (métrique) 70 mm
Hauteur (métrique) 210 mm
Poids (métrique) 1 kg