Learn More
Metanicotine, TRC
Code produit 30465652
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30465652 100 mg 100mg
30467691 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30465652 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM321250100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15585-43-0
Formule moléculaire C10 H14 N2
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
Synonyme 3-Buten-1-amine, N-methyl-4-(3-pyridinyl)-, (3E)-, 3-Buten-1-amine, N-methyl-4-(3-pyridinyl)-, (E)-, Pyridine, 3-[4-(methylamino)-1-butenyl]-, (E)- (8CI), (3E)-N-Methyl-4-(3-pyridinyl)-3-buten-1-amine, (E)-Metanicotine, RJR 2403, Rivanicline, trans-Metanicotine
Nom IUPAC (E)-N-methyl-4-pyridin-3-ylbut-3-en-1-amine
SMILES CNCC\C=C\c1cccnc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Metanicotine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H14N2/c1-11-7-3-2-5-10-6-4-8-12-9-10/h2,4-6,8-9,11H,3,7H2,1H3/b5-2+
Poids de la formule 162.1157