Learn More
Thermo Scientific Chemicals Jaune de métanile
Code produit 11478147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478147 50 g -
11488147 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11478147 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A17527.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 587-98-4 | C18H14N3NaO3S | 375.378 g/mol
Metanil Yellow is used as indicator. Metanil yellow is useful in spectrophotometric methods to determine the presence of trace amounts of nitrates and nitrites in solution. The method utilizes the fact that potassium bromate can catalyze the discoloring of Metanil yellow which can then be analyzed by spectrophotometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le métanil jaune est utilisé comme indicateur. Le métanil jaune est utile dans les méthodes spectrophotométriques pour déterminer la présence de traces de nitrates et de nitrites en solution. La méthode utilise le fait que le bromate de potassium peut catalyser la décoloration du métanil jaune qui peut ensuite être analysée par spectrophotométrie.
Solubilité
Soluble dans l’eau (25 g/l).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 587-98-4
Formule moléculaire C18H14N3NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 375.378
Numéro MDL MFCD00007486
Clé InChI NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme C.I. 13065
CID PubChem 3935589
ChEBI CHEBI:87235
Nom IUPAC Sodium ; 3-[(4-anilinophényl)diazényl]benzènesulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Metanil Yellow
Odeur Odorless
Beilstein 3831568
Merck Index 14,5928
Informations sur la solubilité Soluble in water (25g/L).
pH 10
Quantité 50 g
Poids de la formule 375.38