Learn More
Thermo Scientific Chemicals Jaune de métanile
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Metanil Yellow |
| CAS | 587-98-4 |
| Teneur en colorant | 88% min. |
| Spectre IR | Authentique |
| Lambda max. | 413 to 419nm (in methanol) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C18H14N3NaO3S |
| Synonyme | Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, moderately soluble in benzene and ether, slightly soluble in acetone |
| Quantité | 1 kg |
| Afficher plus |