Learn More
Jaune métal, MP Biomedicals
Code produit 11427575 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11427575 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11427575 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0521194280
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Metanil Yellow
CAS 587-98-4
Formule moléculaire C18H14N3NaO3S
Quantité 100 g
Synonyme metanil yellow, acid yellow 36, acid metanil yellow, monoazo, amacid yellow m, fenazo yellow m, acid golden g, kiton yellow ms, metanil yellow c, metanil yellow e
Clé InChI NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nom IUPAC sodium;3-[(4-anilinophényl)diazényl]benzènesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 375.378
CID PubChem 3935589
ChEBI CHEBI:87235
Poids de la formule 375.38