Learn More
Thermo Scientific Chemicals Jaune de métanile (tech.) 85 %
Code produit 10472971 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10472971 100 g 100g
10771252 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10472971 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 413721000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 587-98-4 | C18H14N3NaO3S | 375.378 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 587-98-4
Formule moléculaire C18H14N3NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 375.378
Clé InChI NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
CID PubChem 3935589
ChEBI CHEBI:87235
Nom IUPAC Sodium ; 3-[(4-anilinophényl)diazényl]benzènesulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Metanil Yellow
Note relative au nom tech., 85%
Teneur en colorant 80% min.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 16, 330
Merck Index 15, 5999
Couleur Orange
Informations sur la solubilité Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, moderately soluble in benzene and ether, slightly soluble in acetone
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 375.38
Qualité Pures