Learn More
Acide métanilique, 98%
Product Code. 10285811 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10285811 100 g Flacon en verre 100g
10401782 250 g Flacon en verre 250g
10740565 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10285811 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 413711000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS : 121-47-1 | C₆H₇NO₃S | 173,19 g / mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121-47-1
Formule moléculaire C6H7NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 173.19
Numéro MDL MFCD00065345
Clé InChI ZAJAQTYSTDTMCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metanilic acid, m-sulfanilic acid, m-aminobenzenesulfonic acid, m-anilinesulfonic acid, 1-aminobenzene-3-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 3-amino, aminobenzenesulfonic acid, kyselina metanilova, 3-amino-benzenesulfonic acid, 3-sulfoaniline
CID PubChem 8474
ChEBI CHEBI:27764
Nom IUPAC acide 3-aminobenzènesulfonique
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)O)N
Specifications
Nom chimique ou matériau Metanilic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion >300°C
Couleur Gris-beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2C6H4SO3H
Quantité 100 g
Merck Index 15, 5998
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 173.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Metanilic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO– À des fins de recherche uniquement