Learn More
Acide métanilique, 98%
Code produit 10740565 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10740565 1 kg Flacon en verre 1kg
10285811 100 g Flacon en verre 100g
10401782 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10740565 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 413710010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 121-47-1 | C₆H₇NO₃S | 173,19 g / mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-47-1
Formule moléculaire C6H7NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 173.19
Numéro MDL MFCD00065345
Clé InChI ZAJAQTYSTDTMCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metanilic acid, m-sulfanilic acid, m-aminobenzenesulfonic acid, m-anilinesulfonic acid, 1-aminobenzene-3-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 3-amino, aminobenzenesulfonic acid, kyselina metanilova, 3-amino-benzenesulfonic acid, 3-sulfoaniline
CID PubChem 8474
ChEBI CHEBI:27764
Nom IUPAC acide 3-aminobenzènesulfonique
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Metanilic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion >300°C
Couleur Gris-beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2C6H4SO3H
Quantité 1 kg
Merck Index 15, 5998
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 173.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Metanilic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO– À des fins de recherche uniquement