Learn More
Metergoline, MedChemExpress
Code produit. 16408576
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Code produit. 16408576
Marque: Medchem Express HYB1033
MedChemExpress Metergoline is a serotonin (5-HT) receptor and dopamine receptors antagonist, with pKis of 8.64, 8.75 and 8.75 for 5-HT2A, 5-HT2B and 5-HT2C, respectively. Metergoline is a high-affinity ligand for the h5-HT7 receptor, with a Ki of 16 nM. Metergoline is also a reversible neural Na+ channels inhibitor. Metergoline is commonly used for the research of seasonal affective disorder, prolactin hormone regulation.
Metergoline is a serotonin (5-HT) receptor and dopamine receptors antagonist, with pKis of 8.64, 8.75 and 8.75 for 5-HT2A, 5-HT2B and 5-HT2C, respectively. Metergoline is a high-affinity ligand for the h5-HT7 receptor, with a Ki of 16 nM. Metergoline is also a reversible neural Na+ channels inhibitor. Metergoline is commonly used for the research of seasonal affective disorder, prolactin hormone regulation.
Spécification
Nom chimique ou matériau Metergoline
CAS 17692-51-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H29N3O2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (309.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)NC[C@H](C[C@@]23[H])CN(C)[C@]2([H])CC4=CN(C)C5=CC=CC3=C54
Poids moléculaire (g/mol) 403.52
Poids de la formule 403.52
Pourcentage de pureté 98.62%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.