Learn More
Metergoline, MedChemExpress
Description
Metergoline is a serotonin (5-HT) receptor and dopamine receptors antagonist, with pKis of 8.64, 8.75 and 8.75 for 5-HT2A, 5-HT2B and 5-HT2C, respectively. Metergoline is a high-affinity ligand for the h5-HT7 receptor, with a Ki of 16 nM. Metergoline is also a reversible neural Na+ channels inhibitor. Metergoline is commonly used for the research of seasonal affective disorder, prolactin hormone regulation.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Metergoline |
| CAS | 17692-51-2 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C25H29N3O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 125 mg/mL (309.77 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OCC1=CC=CC=C1)NC[C@H](C[C@@]23[H])CN(C)[C@]2([H])CC4=CN(C)C5=CC=CC3=C54 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 403.52 |
| Poids de la formule | 403.52 |
| Afficher plus |