Learn More
Metrogoline, TRC
Code produit 17951635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17951635 25 mg 25mg
17973345 250 mg 250mg
17941435 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17951635 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM22627025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17692-51-2
Formule moléculaire C25 H29 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 403.5167
Synonyme N-[[(8β)-1,6-Dimethylergolin-8-yl]methyl]-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, Carbamic acid, [(1,6-dimethylergolin-8β-yl)methyl]-, benzyl ester (8CI), Carbamic acid, [[(8β)-1,6-dimethylergolin-8-yl]methyl]-, phenylmethyl ester (9CI), Lysergamine, N-carboxy-9,10-dihydro-1-methyl-, benzyl ester (7CI), Ergoline, carbamic acid deriv., Indolo[4,3-fg]quinoline, carbamic acid deriv., (+)-N-Carboxy-1-methyl-9,10-dihydrolysergamide benzyl ester, 8β-Carbobenzyloxyaminomethyl-1,6-dimethyl-10α-ergoline, AHR 3009, Contralac, D-8β-[(Carbobenzoxyamino)methyl]-1,6-dimethyl-10α-ergoline, D-8β-[(Carboxyamino)methyl]-1,6-dimethylergoline I benzyl ester, D-N-Carbobenzoxydihydro-1-methyllysergamine I, D-N-Carboxydihydro-1-methyllysergamine I benzyl ester, D-[(4,6,6a,7,8,9,10,10a-Octahydro-4,7-dimethyl-10aα-indolo[4,3-fg]quinolin-9β-yl)methyl]carbamic acid benzyl ester, FI 6337, Liserdol, MCE, Metergolin, Methergoline, [(1,6-Dimethylergolin-8β-yl)methyl]carbamic Acid Benzyl Ester, N-Carboxy-9,10-dihydro-1-methyllysergamine Benzyl Ester
Nom IUPAC benzyl N-[[(6aR,9S,10aR)-4,7-diméthyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]méthyl]carbamate
SMILES CN1C[C@H](CNC(=O)OCc2ccccc2)C[C@H]3[C@H]1Cc4cn(C)c5cccc3c45
Spécification
Nom chimique ou matériau Metergoline
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H29N3O2/c1-27-14-18(13-26-25(29)30-16-17-7-4-3-5-8-17)11-21-20-9-6-10-22-24(20)19(12-23(21)27)15-28(22)2/h3-10,15,18,21,23H,11-14,16H2,1-2H3,(H,26,29)/t18-,21+,23+/m0/s1
Poids de la formule 403.226