Learn More
Chlorhydrate de metformine, 98 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Code produit 11472432 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11472432 5 g -
11462432 1 g 1g
11482432 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472432 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215169105
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 1115-70-4
Formule moléculaire C4H12ClN5
Poids moléculaire (g/mol) 165.63
Numéro MDL MFCD00012582
Clé InChI OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
CID PubChem 14219
Nom IUPAC hydrogène 1-[(diaminométhylidène)amino]-N,N-diméthylemethanimidamide chlorure
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Metformin hydrochloride
Note relative au nom For HPLC analysis
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 165.6
Pourcentage de pureté 0.98
Forme physique Crystalline Powder