Learn More
Chlorhydrate de metformine, 98 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Code produit 11482432 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482432 10 g 10g
11462432 1 g 1g
11472432 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482432 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215169110
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 1115-70-4
Formule moléculaire C4H12ClN5
Poids moléculaire (g/mol) 165.63
Numéro MDL MFCD00012582
Clé InChI OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
CID PubChem 14219
Nom IUPAC hydrogène 1-[(diaminométhylidène)amino]-N,N-diméthylemethanimidamide chlorure
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Metformin hydrochloride
Note relative au nom Pour l’analyse HPLC
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Poids de la formule 165.6
Pourcentage de pureté 0.98
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Metformin Hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Metformin Hydrochloride