Learn More
Metformin hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16477358
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16477358 10 g 10g
16413387 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16477358 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17471A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
MedChemExpress Metformin hydrochloride (1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride) inhibits the mitochondrial respiratory chain in the liver, leading to activation of AMPK, enhancing insulin sensitivity for type 2 diabetes research. Metformin hydrochloride triggers autophagy.
Metformin hydrochloride (1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride) inhibits the mitochondrial respiratory chain in the liver, leading to activation of AMPK, enhancing insulin sensitivity for type 2 diabetes research. Metformin hydrochloride triggers autophagy.
Spécification
Nom chimique ou matériau Metformin hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 1115-70-4
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H12ClN5
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 100 mg/mL (603.79 mM) ∣DMSO : ≥ 1.7 mg/mL (10.26 mM)
SMILES NC(NC(N(C)C)=N)=N.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 165.62
Poids de la formule 165.62
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research