Learn More
Hydrochlorure de metformine, TRC
Code produit 17992235
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17992235 5 g 5g
17953095 100 g 100g
17995085 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17992235 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2588155G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1115-70-4
Formule moléculaire C4 H11 N5 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 165.62
Synonyme Imidodicarbonimidic diamide, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1,1-dimethyl-, hydrochloride (6CI), Biguanide, 1,1-dimethyl-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Apo-Metformin, Apophage, Benofomin, Brot, Dabex, Denkaform, Dextin, Diabefagos, Diabetmim, Diabetmin, Diabetosan, Diabex, Diaformin, Dialon, Diformin, Diformin Retard, Dimefor, FORTAMET, Fornidd, Geamet, Glifage, Glucaminol, Glucofago, Glucoform, Glucoformin, Glucomet, Glucomin, Glucomine, Gluconil, Glucophage, Glucophage 850, Glucophage Forte, Glucophage Retard, Glucophage SR, Glucophage XR, Glucophage-Mite, Gludepatic, Glufor, Gluformin, Glumeformin, Glumetza, Glumin, Glumin XR, Glupermin, Glyceriphage, Glyciphage, Glycon, Glyformin, LA 6023, Meguan, Melbin, Metforal, Metformin hydrochloride, Metgluco, Metomin, Miformin, N,N-Dimethylbiguanide hydrochloride, N,N-Dimethylbiguanidine monohydrochloride, N,N-Dimethylbiguanidinium chloride, N1,N1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Neodipa, Orabet, Riomet, Siamformet, Walaphage
Nom IUPAC 3-carbamimidoyl-1,1-diméthylguanidine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C)C(=N)NC(=N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Metformin Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
Poids de la formule 165.0781
Pourcentage de pureté >95%