Learn More
Hydrochlorure de metformine, TRC
Code produit 17995085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17995085 1 g 1g
17992235 5 g 5g
17953095 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17995085 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2588151G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1115-70-4
Formule moléculaire C4 H11 N5 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 165.62
Synonyme Imidodicarbonimidic diamide, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1,1-dimethyl-, hydrochloride (6CI), Biguanide, 1,1-dimethyl-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Apo-Metformin, Apophage, Benofomin, Brot, Dabex, Denkaform, Dextin, Diabefagos, Diabetmim, Diabetmin, Diabetosan, Diabex, Diaformin, Dialon, Diformin, Diformin Retard, Dimefor, FORTAMET, Fornidd, Geamet, Glifage, Glucaminol, Glucofago, Glucoform, Glucoformin, Glucomet, Glucomin, Glucomine, Gluconil, Glucophage, Glucophage 850, Glucophage Forte, Glucophage Retard, Glucophage SR, Glucophage XR, Glucophage-Mite, Gludepatic, Glufor, Gluformin, Glumeformin, Glumetza, Glumin, Glumin XR, Glupermin, Glyceriphage, Glyciphage, Glycon, Glyformin, LA 6023, Meguan, Melbin, Metforal, Metformin hydrochloride, Metgluco, Metomin, Miformin, N,N-Dimethylbiguanide hydrochloride, N,N-Dimethylbiguanidine monohydrochloride, N,N-Dimethylbiguanidinium chloride, N1,N1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Neodipa, Orabet, Riomet, Siamformet, Walaphage
Nom IUPAC 3-carbamimidoyl-1,1-diméthylguanidine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C)C(=N)NC(=N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Metformin Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
Poids de la formule 165.0781
Pourcentage de pureté >95%