Learn More
Metformine, TRC
Code produit 30010834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010834 100 mg 100mg
30006001 10 mg 10mg
30005677 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010834 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM258858100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 657-24-9
Formule moléculaire C4 H11 N5
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Synonyme Imidodicarbonimidic diamide, N,N-dimethyl-, Biguanide, 1,1-dimethyl- (6CI,8CI), N,N-Dimethylimidodicarbonimidic diamide, 1,1-Dimethylbiguanide, Cidophage, DMGG, Dimethylbiguanide, Emiphage, Ficonax, Fluamine, Flumamine, Glifor, Gliguanid, Glucofine, Haurymelin, Metformin, Metiguanide, Metphage, N,N-Dimethylbiguanide, N,N-Dimethyldiguanide, N1,N1-Dimethylbiguanide, NNDG, N'-Dimethylguanylguanidine, Siofor
Nom IUPAC 3-carbamimidoyl-1,1-diméthylguanidine
SMILES CN(C)C(=N)NC(=N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Metformin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H11N5/c1-9(2)4(7)8-3(5)6/h1-2H3,(H5,5,6,7,8)
Poids de la formule 129.1014
Pourcentage de pureté >95%