Learn More
Chlorure de méthacholine, 100,4 %, MP Biomedicals™
Code produit 11421691 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11421691 5 g 5g
11431691 10 g 10g
11441691 25 g 25g
11451691 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11421691 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219023105
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 62-51-1
Formule moléculaire C8H18ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.687
Numéro MDL MFCD00011817
Clé InChI JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme methacholine chloride, acetyl-beta-methylcholine chloride, provocholine, mecholyl chloride, amechol, mecholine chloride, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, chloride, methacholinium chloride, 2-acetoxypropyl trimethylammonium chloride
CID PubChem 6114
ChEBI CHEBI:50142
Nom IUPAC 2-acétyloxypropyl(triméthyl)azanium ; Chlorure
SMILES CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)C.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methacholine chloride
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Quantité 5 g
Poids de la formule 195.7
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methacholine Chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methacholine chloride