Learn More
Méthacroléine, 90 %, stabilisé, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10063907 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10063907 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10063907 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196501000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methacrolein
Note relative au nom Stabilized
CAS 78-85-3
Point de fusion -81.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8470g/mL
Point d’ébullition 69.0°C
Point d’éclair −15°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C4H6O
Formule linéaire H2C=C(CH3)CHO
Indice de réfraction 1.4145
Numéro MDL MFCD00006974
Quantité 100 mL
Beilstein 01,III,2981
Gravité spécifique 0.847
Synonyme methacrolein, methacrylaldehyde, 2-propenal, 2-methyl, isobutenal, 2-methylacrolein, 2-methylpropenal, 2-methyl-2-propenal, methylacrylaldehyde, 2-methylenepropanal, methacrylic aldehyde
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6g/100mL (20°C).
Clé InChI STNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=C)C=O
Nom IUPAC 2-méthylprop-2-enal
Stabilisateur 0.1% hydroquinone
Poids moléculaire (g/mol) 70.09
CID PubChem 6562
Viscosité 0.49 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide