Learn More
Métacroléine, 90 %, stabilisée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10267073 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10267073 10 mL Flacon en verre -
10275253 50 mL Flacon en verre 50mL
10069560 100 mL Flacon en verre 100mL
10643572 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10267073 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 292830100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Métacroléine, 90 %, C4H6O, numéro CAS-78-85-3, 2-méthyle-2-propénal, 2-méthylepropénal, 2-méthylacroléine, 2-méthylènepropanal, 2-propénal, 2-méthyle, Isobuténal, méthacrylaldéhyde, aldéhyde méthacrylique, méthylacrylaldéhyde, méthacroléine, 50 ml, 88 % min (GC), 01, III, 2981, 69,0°C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-85-3
Formule moléculaire C4H6O
Poids moléculaire (g/mol) 70.09
Numéro MDL MFCD00006974
Clé InChI STNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methacrolein, methacrylaldehyde, 2-propenal, 2-methyl, isobutenal, 2-methylacrolein, 2-methylpropenal, 2-methyl-2-propenal, methylacrylaldehyde, 2-methylenepropanal, methacrylic aldehyde
CID PubChem 6562
Nom IUPAC 2-méthylprop-2-enal
SMILES CC(=C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methacrolein
Note relative au nom 90%
Point de fusion -81.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8470g/mL
Point d’ébullition 69.0°C
Point d’éclair −15°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=C(CH3)CHO
Indice de réfraction 1.4145
Quantité 10 mL
Beilstein 01, III, 2981
Gravité spécifique 0.847
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6g/100mL (20°C).
Stabilisateur 0.1% hydroquinone
Viscosité 0.49 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide