Learn More
Métacroléine, 90 %, stabilisée, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methacrolein |
| Note relative au nom | 90% |
| Point de fusion | -81.0°C |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 0.8470g/mL |
| Point d’ébullition | 69.0°C |
| Point d’éclair | −15°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 90% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Show More |