Learn More
Thermo Scientific Chemicals Méthacrylamide, 98 %, extra pur
Code produit 10366500 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10366500 250 g 250g
10285240 500 g 500g
10703075 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10366500 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 149202500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.05€
    28.65€ / 250g
    Économisez 7.40€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 79-39-0 | C4H7NO | 85.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-39-0
Formule moléculaire C4H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 85.11
Numéro MDL MFCD00008018
Clé InChI FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methacrylamide, 2-methylacrylamide, methacrylic amide, methacrylic acid amide, 2-propenamide, 2-methyl, 2-methylpropenamide, methacryamide, methylacrylic amide, mhoromer bm801, alpha-methyl acrylic amide
CID PubChem 6595
ChEBI CHEBI:51759
Nom IUPAC 2-méthylprop-2-énamide
SMILES CC(=C)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methacrylamide
Note relative au nom 98%
Point de fusion 108.0°C to 112.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 215.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=C(CH3)CONH2
Quantité 250 g
Beilstein 02, II, 399
Informations sur la solubilité Solubility in water: 202g/L (20°C)
Point de sublimation 0095.0°C
Poids de la formule 85.11
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methacrylamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.