Learn More
Méthacrylamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318116 500 g 500g
11308116 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318116 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15013.36
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 79-39-0 | C4H7NO | 85.106 g/mol
Methacrylamide is a reagent used in the production of polymers and copolymers. It is also used as a raw material in the production of chemicals for industrial and professional use such as textiles, leather, fur, bulk, large scale chemicals (including petroleum products), fine chemicals, formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys), building and construction work, electricity, steam, gas, water supply and sewage treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthacrylamide est un réactif utilisé dans la production de polymères et de copolymères. Il est également utilisé comme matière première dans la production de produits chimiques à usage industriel et professionnel tels que les textiles, le cuir, la fourrure, le vrac, les produits chimiques à grande échelle (y compris les produits pétroliers), les produits chimiques fins, la formulation [le mélange] de préparations et/ou le réemballage (à l’exclusion des alliages), les travaux de construction, l’électricité, la vapeur, le gaz, Approvisionnement en eau et traitement des eaux usées.
Solubilité
Soluble dans l’eau (202 g/l à 20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-39-0
Formule moléculaire C4H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 85.106
Numéro MDL MFCD00008018
Clé InChI FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methacrylamide, 2-methylacrylamide, methacrylic amide, methacrylic acid amide, 2-propenamide, 2-methyl, 2-methylpropenamide, methacryamide, methylacrylic amide, mhoromer bm801, alpha-methyl acrylic amide
CID PubChem 6595
ChEBI CHEBI:51759
Nom IUPAC 2-méthylprop-2-énamide
SMILES CC(=C)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methacrylamide
Point de fusion 107°C to 112°C
Densité 1.115
Point d’ébullition 215°C
Quantité 500 g
Beilstein 605397
Informations sur la solubilité Soluble in water (202g/L at 20°C).
Poids de la formule 85.11
Pourcentage de pureté 98%