Learn More
Méthacrylamide, TRC
Code produit 30474045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474045 2.5 g 2.50g
30471348 250 mg 250mg
30465810 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30474045 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2588132.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-39-0
Formule moléculaire C4 H7 N O
Poids moléculaire (g/mol) 85.1
Synonyme 2-Propenamide, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methyl-2-propenamide (ACI), Methacrylamide (8CI), 2-Methylacrylamide, 2-Methylpropenamide, Methacrylic acid amide, Methacrylic amide, NSC 23772, NSC 24147
Nom IUPAC 2-méthylprop-2-énamide
SMILES CC(=C)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methacrylamide
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H7NO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H2,5,6)
Poids de la formule 85.0528