Learn More
Anhydride méthacrylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methacrylic Anhydride |
| CAS | 760-93-0 |
| Formule moléculaire | C8H10O3 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Bis(methacrylic acid) anhydride, Dimethacrylic acid anhydride, Methacrylic acid anhydride, Methacryloyl anhydride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10O3/c1-5(2)7(9)11-8(10)6(3)4/h1,3H2,2,4H3 |
| SMILES | CC(=C)C(=O)OC(=O)C(=C)C |
| Nom IUPAC | 2-méthylprop-2-énoyle 2-méthylprop-2-énoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.16 |
| Poids de la formule | 154.063 |