Learn More
Chlorure de méthacryloyle, 97 %, stab.
Code produit. 11476820
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 11476820
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14511.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le chlorure de méthacryloyle est utilisé dans la préparation de matériaux polymériques. Il réagit avec la L-histidine et forme un monomère fonctionnel. Il est également utilisé pour préparer le monomère 2-méthacrylamido-caprolactame, et les monomères dʼamide par amidation.
Solubilité
Miscible avec les alcools, les éthers et les solvants organiques. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 920-46-7
Formule moléculaire C4H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 104.533
Numéro MDL MFCD00000716
Clé InChI VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methacryloyl chloride, methacryloylchloride, methacrylyl chloride, 2-methyl-2-propenoyl chloride, methacryl chloride, methacrylic chloride, methacrylic acid chloride, 2-propenoyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropenoyl chloride, methylacryloyl chloride
CID PubChem 13528
Nom IUPAC Chlorure de 2-méthylprop-2-énoyl
SMILES CC(=C)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methacryloyl chloride
Note relative au nom stabilized
Point de fusion -60°C
Densité 1.07
Point d’ébullition 95°C to 96°C
Point d’éclair 2°C (35°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.444
Quantité 500 g
Numéro UN UN3488
Beilstein 878175
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with alcohols,ethers and organic solvents. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 104.54
Pourcentage de pureté 97%