Learn More
Éther méthallyl-phényle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410467 5 g 5g
11420467 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22369.06
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 5820-22-4 | C10H12O | 148.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5820-22-4
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.21
Numéro MDL MFCD00008597
Clé InChI LECDNXOCIPRJNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methallyl phenyl ether, 2-methylallyloxy benzene, ether, 2-methylallyl phenyl, benzene, 2-methyl-2-propenyl oxy, 2-methylallyl phenyl ether, 2-methylprop-2-en-1-yl oxy benzene, 2-methyl-2-propen-1-yl oxy benzene, phenyl-methallyl ether, acmc-1b20w
CID PubChem 79893
Nom IUPAC 2-Méthyl-2-propényloxybenzène
SMILES CC(=C)COC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methallyl phenyl ether
Densité 0.964
Point d’ébullition 204°C
Point d’éclair 77°C (171°F)
Indice de réfraction 1.515
Quantité 5 g
Beilstein 1933868
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methallyl phenyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (2-Methylallyloxy)benzene